Learn More
Sal trisódica de 1,3,5-triazin-2,4,6-tritiol, 15 % aprox. de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509652 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10102774 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10431854 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10714755 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
3 options
Código de producto. 10102774
Marca: Thermo Scientific Acros 426542500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 17766-26-6 | C3N3Na3S3 | 243.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17766-26-6
Fórmula molecular C3N3Na3S3
Peso molecular (g/mol) 243.22
Clave InChI YQHCWFVOBRIHOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, trisodium salt, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, trithiocyanuric acid trisodium
PubChem CID 66735895
Nombre IUPAC sodio; 1,3,5-triazinano-2,4,6-tritiona
SMILES C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1.[Na].[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt
Punto de fusión -3°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 101°C
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mL
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Viscosidad 1.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.22
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, approx. 15% solution in water
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2