Learn More
1,3,5-Tri-O-benzoil-alfa-D-ribofuranosa, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7053256
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15425798
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59464.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
It is employed as a starting material for nucleosides and is an intermediate fir cloforabine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como material de partida para nucleósidos y es un intermedio de clofarabina.
Solubilidad
Insoluble en agua y fácilmente soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes y del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22224-41-5
Fórmula molecular C26H22O8
Peso molecular (g/mol) 462.454
Número MDL MFCD00080818
Clave InChI HUHVPBKTTFVAQF-GCUWJAMBSA-N
Sinónimo α-D-Ribofuranose 1,3,5-tribenzoate
PubChem CID 68022796
Nombre IUPAC benzoato de [(2R,5R)-3,5-dibenzoiloxi-4-hidroxioxolan-2-il]metilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC2C(C(C(O2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)O)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tri-O-benzoyl-alpha-D-ribofuranose
Punto de fusión 125°C to 129°C
Color Marrón
Cantidad 1 g
Beilstein 98446
Información de solubilidad Insoluble in water,easily soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.45
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo