Learn More
1-[3,5-bis(Trifluorometil)fenil]-2,5-dimetilpirrol, 97 %, Alfa Aesar™
Código de producto. 11406097
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406097 1 g 1 g
11416097 5 g 5 g
11426097 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11406097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25087.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 175205-51-3
Fórmula molecular C14H11F6N
Peso molecular (g/mol) 307.24
Número MDL MFCD00084902
Clave InChI KUDHKDYSHKOCTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrole, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2,5-dimethylpyrrole, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2,5-dimethyl-pyrrole, acmc-1bzzk, 1-3,5-di trifluoromethyl phenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole,1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2,5-dimethyl
PubChem CID 1800795
SMILES CC1=CC=C(C)N1C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2,5-dimethylpyrrole
Punto de ebullición 78°C to 80°C (0.1 mmHg)
Índice de refracción 1.4675
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]-2,5-dimetil-1H-pirrol
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.22
Porcentaje de pureza 97%