Learn More
1-[3-(4-Metilpiperazin-1-il)fenil]metanamina, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10351053
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10351053 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10695713 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10193324 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10351053 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC35913CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 672325-37-0
Fórmula molecular C12H19N3
Peso molecular (g/mol) 205.305
Clave InChI VKTLTRIKVYJVOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl benzenemethanamine, 3-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl-benzenemethanamine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-benzylamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl-benzene methanamine, 3-4-methylpiperazinyl phenyl methylamine, pubchem12998
PubChem CID 4961252
Nombre IUPAC [3-(4-metilpiperazin-1-il)fenil]metanamina
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.3
Porcentaje de pureza 97%