Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de 1,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-glucosamina
Código de producto. 15470677
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
50 g
15470677 5 g 5 g
15460677 1 g 1 g
15480677 25 g 25 g
15490677 50 g 50 g
4 options
Código de producto. 15470677
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66975.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10034-20-5 | C14H22ClNO9 | 383.778 g/mol
NSC 82044 is a potential metabolic inhibitor of cellular-membrane glycoconjugates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El NSC 82044 es un inhibidor metabólico potencial de los glIcoconjugados de membrana celular.
Solubilidad
Soluble en agua a 10 mg/ml
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en un lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-20-5
Fórmula molecular C14H22ClNO9
Peso molecular (g/mol) 383.778
Número MDL MFCD01075204
Clave InChI BQLUYAHMYOLHBX-LEXQQUKESA-N
Sinónimo 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-amino-2-desoxy-d-glucopyranose hydrochloride, tetra-o-acetyl-glucosaminhydrochlorid, 2r,3s,4r,5r-3,4,6-tris acetyloxy-5-aminooxan-2-yl methyl acetate hydrochloride
PubChem CID 57373443
Nombre IUPAC acetato de [(2R,3S,4R,5R)-3,4,6-triacetiloxi-5-aminooxan-2-il]metilo;clorhidrato
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)N)OC(=O)C)OC(=O)C.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucosamine hydrochloride
Color Marrón a blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water at 10mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.78
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.