Learn More
1-[3-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10193414
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10193414 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10259222 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10423403 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10193414 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC32939DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 852227-94-2
Fórmula molecular C15H19BN2O2
Peso molecular (g/mol) 270.14
Número MDL MFCD07368520
Clave InChI GVSCNAOZDQCWJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 3-pyrazol-1-yl-phenylboronic acid pinacol ester, 3-1h-pyrazol-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 3-1h-pyrazol-1-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-pyrazolylphenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboranlan-2-yl phenyl-1h-pyrazole
PubChem CID 4961249
Nombre IUPAC 1-[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]pirazol
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1C=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.14
Porcentaje de pureza 97%