Learn More
1,3,2-Dioxatiolano 2,2-dióxido, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3770790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10706895 1 g Frasco de vidrio 1 g
10401304 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10706895
Marca: Thermo Scientific Acros 426630010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072-53-3
Fórmula molecular C2H4O4S
Peso molecular (g/mol) 124.12
Número MDL MFCD00221769
Clave InChI ZPFAVCIQZKRBGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylenesulfate, ethylene sulfate, ethylene glycol, cyclic sulfate, glycol sulfate, 1,2-ethylene sulfate, 1,3,2-dioxathiolane, 2,2-dioxide, sulfuric acid, cyclic ethylene ester, 1,3,2-dioxathiolane-2,2-dioxide, 1,3,2??-dioxathiolane-2,2-dione, ethosulfate
PubChem CID 14075
Nombre IUPAC 1,3,2-dioxatiolano 2,2-dióxido
SMILES C1COS(=O)(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95°C to 97°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.12
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.