Learn More
1-(2-Tetrahidropiranilo)-1H-pirazol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15481349
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15481349 1 g 1 g
15491349 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15481349
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64246.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 449758-17-2
Fórmula molecular C8H12N2O
Peso molecular (g/mol) 152.197
Número MDL MFCD11044692
Clave InChI IMZWSOSYNFVECD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-tetrahydropyranyl-1h-pyrazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-pyrazole, 1-oxan-2-yl-1h-pyrazole, 1-oxan-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl, 1-2-tetrahydropyranyl pyrazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-pyrazole, 1-2-oxanyl pyrazole, ksc588k5l, 1-tetrahydropyran-2-ylpyrazole
PubChem CID 21866310
Nombre IUPAC 1-(oxan-2-il)pirazol
SMILES C1CCOC(C1)N2C=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.084 g/mL
Punto de ebullición 60°C to 65°C (0.8 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.503
Cantidad 1 g
Beilstein 9694988
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido