Learn More
1,2-Naftoquinona, 95 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-170757 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 GR
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10138003 1 g Frasco de vidrio 1 g
10229323 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10553731 10 g Frasco de vidrio 10 g
10553921 25 g Frasco de vidrio 25 GR
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10138003
Brand: Thermo Scientific Acros 171230010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 524-42-5 | C10H6O2 | 158.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 524-42-5
Fórmula molecular C10H6O2
Peso molecular (g/mol) 158.16
Número MDL MFCD00001698
Clave InChI KETQAJRQOHHATG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-naphthoquinone, 1,2-naphthalenedione, o-naphthoquinone, beta-naphthoquinone, 1,2-naphthaquinone, 1,2-naftochinon, .beta.-naphthoquinone, 1,2-naftochinon czech, ccris 1558, 1,2-dihydronaphthalene-1,2-dione
PubChem CID 10667
ChEBI CHEBI:34055
Nombre IUPAC naftaleno-1,2-diona
SMILES O=C1C=CC2=CC=CC=C2C1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 2-Naphthoquinone
Nombre de nota tech., 97%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 136.0°C to 141.0°C
Color Incoloro o blanco amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 07, 709
Fieser 01,713
Índice Merck 15, 6479
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in 5% naoh,5% nahco3 and conc. h2so4,soluble in alcohol,benzene and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.16
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Forma física Masa cristalina o sólido ceroso
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Naphthoquinone
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.