Learn More
1,2-Epoxihexano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381977
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11381977
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07609.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1436-34-6 | C6H12O | 100.161 g/mol
1,2-Epoxyhexane is used as chemical reagent, organic intermediates, fine chemicals, pharmaceutical research and development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-epoxihexano se utiliza como reactivo químico, producto intermedio orgánico, producto químicos fino, en la investigación farmacéutica y el desarrollo.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1436-34-6
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.161
Número MDL MFCD00005154
Clave InChI WHNBDXQTMPYBAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-epoxyhexane, butyloxirane, oxirane, butyl, 1-hexene oxide, 1-hexene epoxide, 1,2-hexene oxide, epoxy-n-hexane, hexylene oxide, hexane, 1,2-epoxy, hexene, monooxide
PubChem CID 15036
Nombre IUPAC 2-butiloxirano
SMILES CCCCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Epoxyhexane
Densidad 0.832
Punto de ebullición 118°C to 120°C
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Índice de refracción 1.406
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 102568
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 96%