Learn More
1,2-Dipiperidinoetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646392 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10646392 5 g 5 g
10792611 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10646392 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 185110050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1932-04-3 | C12H24N2 | 196.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-3-1932
Fórmula molecular C12H24N2
Peso molecular (g/mol) 196.33
Número MDL MFCD00014644
Clave InChI UYMQPNRUQXPLCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-dipiperidinoethane, 1,2-dipiperidinylethane, piperidine, 1,1'-1,2-ethanediyl bis, 1-2-piperidin-1-ylethyl piperidine, 1,2-di piperidin-1-yl ethane, 1,2-bis piperidino ethane, piperidine, 1,1'-ethylenedi, 1-2-piperidin-1-yl ethyl piperidine, 1,1'-ethylenedipiperidine, piperidine,1'-ethylenedi
PubChem CID 74733
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dipiperidinoethane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -1°C to 0.5°C
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 265°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4865 to 1.4885
Cantidad 5 g
Beilstein 20, I, 19
Gravedad específica 0.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.33
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido