Learn More
1,2-dicloroetano, 99,8 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-217014 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10333532 100 ml Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10333532 100 ml Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10612033 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 litro
10612033 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 litro
11924471 2.5 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 2.50 LT
11924471 2.5 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 2.50 LT
6 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10333532
Proveedor: Thermo Scientific Acros 326841000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-06-2
Fórmula molecular C2H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 98.95
Número MDL MFCD00000963
Clave InChI WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicloruro de etileno, cloruro de etileno, etano,1,2-dicloro, dicloroetano, aceite holandés, dicloruro de etano, dicloruro de glicol, etilenclorido, dicloro-1,2-etano, dicloremulsión
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
Nombre IUPAC 1,2-dicloroetano
SMILES ClCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-dicloroetano
Punto de fusión -35.0 °C
% mín. CAS 99.75
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2500 g/ml
Punto de ebullición De 81.0 °C a 85.0 °C
Cantidad 100 ml
Temperatura de inflamación 13 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Agua <50 ppm
Índice de refracción De 1.4440 a 1.4460
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Residuos después de la evaporación 0.0005 % máx.
Gravedad específica 1.25
Fórmula lineal ClCH2CH2Cl
Viscosidad 0.8 mPa.s (20 °C)
Agua 0.005 % máx. (culombimétrico)
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 8.7 g/l (20 °C). Otras solubilidades: miscible con la mayoría de disolventes orgánicos comunes
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.96
Porcentaje de pureza 99.8 %
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dichloroethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.