Learn More
1,2-diclorobenceno d4, para RMN, 98 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3756427 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10388980 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10239893 5 g Frasco de vidrio 5 GR
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10388980
Marca: Thermo Scientific Acros 321260010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 2199-69-1 | C6H4Cl2 | 151.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2199-69-1
Fórmula molecular C6H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 151.02
Número MDL MFCD00037106
Clave InChI RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
Sinónimo 1,2-dichlorobenzene-d4, 1,2-dichlorobenzene d4, benzene-1,2,3,4-d4-, 5,6-dichloro, o-dichloro 2h4 benzene, deuterated 1,2-dichlorobenzene, tetradeutero-1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene-d4, 98 atom % d, 1,2-dichlorobenzene-d4,98atom%d, benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro, 1,2-dichloro-3,4,5,6-tetradeuterobenzene
PubChem CID 519913
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-3,4,5,6-tetradeuteriobenceno
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dichlorobenzene-d4
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 98 atom% D
Densidad 1.3400g/mL
Deuterio (D) 97,5% mín
Envase Frasco de vidrio
Agua 0,2% máx. (culombimétrico)
Cantidad 1 g
Fórmula lineal C6D4Cl2
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.04
Grado NMR