missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Dibromociclopenteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-4812560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10336824 1 g Frasco de vidrio 1 g
10410514 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10336824 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399420010
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 75415-78-0 | C5H6Br2 | 225.9 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 75415-78-0
Fórmula molecular C5H6Br2
Peso molecular (g/mol) 225.9
Clave InChI PNWFXPGGROADNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-dibromocyclopent-1-ene, dibromocyclopentene, pubchem13714, acmc-20ap6k, 1,2-bis bromanyl cyclopentene, 1,2-dibromocyclopentene
PubChem CID 4438528
Nombre IUPAC 1,2-dibromociclopenteno
SMILES C1CC(=C(C1)Br)Br

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1, 2-Dibromocyclopentene
Densidad 1.8950g/mL
Punto de ebullición 78.0°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.895
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.9
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dibromocyclopentene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.