Learn More
1,2-Dibenzoilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381337
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381337 1 g 1 g
11391337 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01592.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1159-86-0 | C20H14O2 | 286.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1159-86-0
Fórmula molecular C20H14O2
Peso molecular (g/mol) 286.33
Número MDL MFCD00003078
Clave InChI OJLABXSUFRIXFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-dibenzoylbenzene, 1,2-phenylenebis phenylmethanone, 2-benzoylbenzophenone, 2-benzoylphenyl phenyl methanone, methanone, 1,2-phenylenebis phenyl, ortho-dibenzoylbenzene, o-dibenzoylbenzene, methanone,1,1'-1,2-phenylene bis 1-phenyl, phenyl 2-phenylcarbonyl phenyl ketone
PubChem CID 70875
Nombre IUPAC (2-benzoilfenil)-fenilmetanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibenzoylbenzene
Punto de fusión 145°C to 148°C
Cantidad 1 g
Beilstein 789077
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.33
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.