Learn More
1,2-Diaminopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7027604
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
missing translation for 'unitSize'
100 ml
1000 ml
250 ml
500 ml
Product Code. Cantidad unitSize
15453267 100 mL 100 ml
15463267 250 mL 250 ml
15473267 500 mL 500 ml
15483267 1000 mL 1000 ml
4 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15453267
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B24489.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 78-90-0 | C3H10N2 | 74.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-90-0
Fórmula molecular C3H10N2
Peso molecular (g/mol) 74.13
Número MDL MFCD00008089
Clave InChI AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine
PubChem CID 6567
ChEBI CHEBI:30630
Nombre IUPAC propano-1,2-diamina
SMILES CC(N)CN
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,2-Diaminopropane
Punto de fusión ∼-37°C
Densidad 0.869
Punto de ebullición 119°C to 120°C
Temperatura de inflamación 34°C (93°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.446
Cantidad 100 mL
Número UN UN2258
Beilstein 605274
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,7852
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.13
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Diaminopropane
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,2-Diaminopropane