Learn More
1,2-Ciclohexanodiol, 98 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-96125 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10743641 25 g Frasco de plástico 25 g
10550191 100 g Frasco de plástico 100 g
2 options
Código de producto. 10743641
Marca: Thermo Scientific Acros 111130250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 931-17-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 931-17-9
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00003861
Clave InChI PFURGBBHAOXLIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-cyclohexanediol, 2-hydroxycyclohexanol, pyrocatechitol, 1,2-dihydroxycyclohexane, brenzkatechin, 1,2-benzenediol, hexahydro, brenzkatechin german, 1,2-trans-cyclohexanediol, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, mixture of cis and trans
PubChem CID 13601
ChEBI CHEBI:24567
Nombre IUPAC ciclohexano-1,2-diol
SMILES C1CCC(C(C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Cyclohexanediol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 73°C to 77°C
Color Blanco
Punto de ebullición 118°C to 120°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H10(OH)2
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 740
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino