Learn More
1-(2-Bromoetoxi)-3,5-dimetilbenceno, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15429107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15429107 5 g 5 g
15439107 250 mg 250 miligramos
15419107 1 g 1 g
3 options
Código de producto. 15429107
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52397.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37136-93-9
Fórmula molecular C10H13BrO
Peso molecular (g/mol) 229.117
Número MDL MFCD02030859
Clave InChI DMZQWLHBAZGMKK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2564753
Nombre IUPAC 1-(2-Bromoetoxi)-3,5-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)OCCBr)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Bromoethoxy)-3,5-dimethylbenzene
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-2-bromoethoxy-3,5-dimethylbenzene, 1-2-bromo-ethoxy-3,5-dimethyl-benzene, 1-3,5-dimethylphenoxy-2-bromoethane, 1-bromo-2-3,5-dimethylphenoxy ethane, benzene,1-2-bromoethoxy-3,5-dimethyl, benzene, 1-2-bromoethoxy-3,5-dimethyl, 1-2-bromoethoxy-3,5-dimethylbenzene,97+%
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.12
Porcentaje de pureza ≥97%