Learn More
1-(2-Bromoetoxi)-2,4-diclorobenceno, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15479047
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. 15479047
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52367.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6954-77-4
Fórmula molecular C8H7BrCl2O
Peso molecular (g/mol) 269.95
Número MDL MFCD00043464
Clave InChI OEYZGSRLAGSENP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-bromoethoxy-2,4-dichlorobenzene, beta-bromo-2,4-dichlorophenetole, b-bromo-2,4-dichlorophenetole, 1-2,4-dichlorophenoxy-2-bromoethane, 1-bromo-2-2,4-dichlorophenoxy ethane, pubchem3151, bromoethoxydichlorobenzene, 2,4-dichlorophenoxyethylbromide, 2,4-dichlorophenoxyethyl bromide, 2-2,4-dichlorophenoxy ethyl bromide
PubChem CID 138881
Nombre IUPAC 1-(2-bromoetoxi)-2,4-diclorobenceno
SMILES ClC1=CC=C(OCCBr)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
Cantidad 250 mg
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.95
Porcentaje de pureza ≥97%