missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-bis(Diclorofosfino)etano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11414557
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11414557

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21092.14

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 28240-69-9 | C2H4Cl4P2 | 231.802 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 28240-69-9
Fórmula molecular C2H4Cl4P2
Peso molecular (g/mol) 231.802
Número MDL MFCD00009609
Clave InChI SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 119904
Nombre IUPAC dicloro(2-diclorofosfaniletil)fosfano
SMILES C(CP(Cl)Cl)P(Cl)Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane
Densidad 1.54
Punto de ebullición 70°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación None
Índice de refracción 1.588
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 1,2-bis dichlorophosphino ethane, phosphonous dichloride, 1,2-ethanediylbis, ethylenebis dichlorophosphine, phosphonous dichloride, p,p'-1,2-ethanediylbis, phosphonous dichloride,p,p'-1,2-ethanediylbis, dichloro 2-dichlorophosphanyl ethyl phosphane, ethylenebis phosphonous dichloride, 1,2-bis dichlorophosphine ethane, 1, 2-bis dichlorophosphino ethane, pubchem6472
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.81
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado