Learn More
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dietil-1-fosfolanil]benceno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7040780
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15475916 250 mg 250 miligramos
15465916 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15475916
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60647.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 136735-95-0 | C18H28P2 | 306.37 g/mol
It is a DuPhos and BPE ligands which are highly efficient privileged ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se trata de un ligando DuPhos y BPE, que son ligandos privilegiados altamente eficaces.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136735-95-0
Fórmula molecular C18H28P2
Peso molecular (g/mol) 306.37
Número MDL MFCD00142322
Clave InChI AJNZWRKTWQLAJK-VGWMRTNUSA-N
Sinónimo s,s-me-duphos, methyl-duphos, s,s, s,s-methyl-duphos, unii-hl745j99sb, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano benzene, phospholane, 1,1'-1,2-phenylene bis 2,5-dimethyl-, 2s,2's,5s,5's, s,s-me-duphos mi, s,s-methyl-duphos, +, 2s,5s-1-2-2s,5s-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane
PubChem CID 2734553
Nombre IUPAC (2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-dimetilfosfolan-1-il]fenil]-2,5-dimetilfosfolano
SMILES CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene
Punto de fusión 66°C to 76°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 4810602
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.36
Porcentaje de pureza ≥97%