Learn More
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropil-1-fosfolanil]etano, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7040277
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475416 250 mg 250 miligramos
15465416 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60017.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 528854-34-4 | C22H44P2 | 370.542 g/mol
It is employed as DuPhos and BPE ligands. It is a highly efficient privileged ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como ligandos DuPhos y BPE. Es un ligando privilegiado altamente eficaz.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 528854-34-4
Fórmula molecular C22H44P2
Peso molecular (g/mol) 370.542
Número MDL MFCD08705244
Clave InChI IRVIFEWWPYKALC-GXRSIYKFSA-N
Sinónimo 1,2-bis 2s,5s-2,5-di-i-propylphospholano ethan
PubChem CID 11707202
Nombre IUPAC (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-di(propan-2-il)fosfolan-1-il]etil]-2,5-di(propan-2-il)fosfolano
SMILES CC(C)C1CCC(P1CCP2C(CCC2C(C)C)C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]ethane
Punto de fusión 67°C to 72°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.53
Porcentaje de pureza ≥97%