Learn More
(+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dietil-1-fosfolanil]benceno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7041042
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15486156 250 mg 250 miligramos
15476156 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15486156
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60981.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 136779-28-7 | C22H36P2 | 362.478 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136779-28-7
Fórmula molecular C22H36P2
Peso molecular (g/mol) 362.478
Número MDL MFCD00142321
Clave InChI GVVCHDNSTMEUCS-MUGJNUQGSA-N
Sinónimo ethyl-duphos, s,s, unii-fri8026kma, s,s-et-duphos, fri8026kma, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene, +-duphos, 2s,5s-1-2-2s,5s-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, s,s-ethyl-duphos
PubChem CID 5702640
Nombre IUPAC (2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-dietilfosfolan-1-il]fenil]-2,5-dietilfosfolano
SMILES CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3CC)CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene
Densidad 1.01
Índice de refracción 1.581
Cantidad 250 mg
Beilstein 4814174
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica +265° (c=1 in Hexane)
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.47
Porcentaje de pureza ≥97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: (+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano] benzene