missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimetil-1-fosfolanil]benceno, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7040737
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15475866 250 mg 250 miligramos
15465866 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15475866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60592.MD
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 147253-67-6 | C18H28P2 | 306.37 g/mol

1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used as highly efficient privileged ligands.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 1,2-bis[(2R,5R)-2,5-dimetil-1-fosfolanil]benceno es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Se utiliza como ligando privilegiado altamente eficaz.

Solubilidad
Insoluble en agua.

Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 147253-67-6
Fórmula molecular C18H28P2
Peso molecular (g/mol) 306.37
Número MDL MFCD00142336
Clave InChI AJNZWRKTWQLAJK-KLHDSHLOSA-N
Sinónimo r,r-me-duphos, methyl-duphos, r,r, r,r-methyl-duphos, unii-h5w03d1haq, h5w03d1haq, --1,2-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano benzene, r,r-meduphos, methyl-duphos,-, 2r,5r-me-duphos
PubChem CID 2734551
Nombre IUPAC (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-dimetilfosfolan-1-il]fenil]-2,5-dimetilfosfolano
SMILES CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3C)C)C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene
Punto de fusión 66°C to 76°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 4810602
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.36
Porcentaje de pureza ≥97%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.