Learn More
1,2-bis[2-(Trifluorometil)fenil]etano, +97 %, +Thermo Scientific™
Código de producto. p-7027632
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11440368 1 g 1 g
11450368 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11440368
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24533.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 287172-66-1
Fórmula molecular C16H12F6
Peso molecular (g/mol) 318.262
Número MDL MFCD01631639
Clave InChI OBMDBKNYJGWWJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis 2'-trifluoromethyl phenyl ethane, 1-trifluoromethyl-2-2-2-trifluoromethyl phenyl ethyl benzene, 1,2-bis-2-trifluoromethylphenyl ethane, 1,2-bis-2-trifluoromethyl phenyl ethane, 1,2-bis 2 trifluoromethyl phenyl ethane
PubChem CID 2773232
Nombre IUPAC 1-(trifluorometil)-2-[2-[2-(trifluorometil)fenil]etil]benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCC2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethane
Punto de fusión 74°C to 76°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.26
Porcentaje de pureza ≥97%