Learn More
1,2-Bencisotiazol-3-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7040665
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476958 5 g 5 g
15486958 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60492.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2634-33-5 | C7H5NOS | 151.183 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
Es un agente antimicrobiano y un intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2634-33-5
Fórmula molecular C7H5NOS
Peso molecular (g/mol) 151.183
Número MDL MFCD00127753
Clave InChI DMSMPAJRVJJAGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-benzisothiazol-3 2h-one, 1,2-benzisothiazolin-3-one, benzisothiazolone, proxel, benzo d isothiazol-3 2h-one, 1,2-benzisothiazoline-3-one, benzisothiazolinone, proxel pl, benzo d isothiazol-3-one, 2,3-dihydro-1,2-benzothiazol-3-one
PubChem CID 17520
ChEBI CHEBI:167099
Nombre IUPAC 1,2-bencitiazol-3-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Benzisothiazol-3-one
Punto de fusión 154°C to 158°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,dimethyl sulfoxide,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.19
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Benzisothiazol-3-one
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one