Learn More
1,2-Bencisotiazol-3-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15486958 25 g 25 g
15476958 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15486958
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60492.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2634-33-5 | C7H5NOS | 151.183 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
Es un agente antimicrobiano y un intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2634-33-5
Fórmula molecular C7H5NOS
Peso molecular (g/mol) 151.183
Número MDL MFCD00127753
Clave InChI DMSMPAJRVJJAGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-benzisothiazol-3 2h-one, 1,2-benzisothiazolin-3-one, benzisothiazolone, proxel, benzo d isothiazol-3 2h-one, 1,2-benzisothiazoline-3-one, benzisothiazolinone, proxel pl, benzo d isothiazol-3-one, 2,3-dihydro-1,2-benzothiazol-3-one
PubChem CID 17520
ChEBI CHEBI:167099
Nombre IUPAC 1,2-bencitiazol-3-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Benzisothiazol-3-one
Punto de fusión 154°C to 158°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,dimethyl sulfoxide,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.19
Porcentaje de pureza 97%