Learn More
1,2-Benzantraceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-62630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
250 MG
Código de producto. 10628124
Marca: Thermo Scientific Acros 105252500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-55-3 | C18H12 | 228.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-55-3
Fórmula molecular C18H12
Peso molecular (g/mol) 228.29
Número MDL MFCD00003599
Clave InChI DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benz a anthracene, tetraphene, 1,2-benzanthracene, benzanthrene, benzo a anthracene, benzanthracene, naphthanthracene, 2,3-benzphenanthrene, benzoanthracene
PubChem CID 5954
ChEBI CHEBI:51348
Nombre IUPAC benzo[a]antraceno
SMILES C1=CC=C2C=C3C(C=CC4=CC=CC=C34)=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Benzanthracene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 158°C to 161°C
Color Beige a verde amarillento
Punto de ebullición 437.6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Beilstein 05,718
Índice Merck 15,1064
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: difficulty soluble in boiling alcohol,soluble in most other common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Benzanthracene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.