Learn More
Ácido 1,2,5-trimetil-1H-pirrol-3-carboxílico, grado técnico, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4509976
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10521512 250 mg 250 miligramos
10531512 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10521512 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC08601CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175276-50-3
Fórmula molecular C8H11NO2
Peso molecular (g/mol) 153.18
Número MDL MFCD00203866
Clave InChI JTEBLTWGSAXWEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_002499, 3-carboxy-1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole, 1,2,5-trimethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,1,2,5-trimethyl, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 1,2,5-trimethyl, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1,2,5-trimethyl
PubChem CID 736491
Nombre IUPAC ácido 1,2,5-trimetilpirrol-3-carboxílico
SMILES CN1C(C)=CC(C(O)=O)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2, 5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico