Learn More
Ácido 1,2,5-oxadiazol-3-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3110043
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 MG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10259292 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 MG
10787564 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10259292
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC07901CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 88598-08-7
Fórmula molecular C3H2N2O3
Peso molecular (g/mol) 114.06
Número MDL MFCD00604386
Clave InChI JBLHCUQCDKBPGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furazan-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1,2,5-oxadiazole, 1,2,5-oxadiazole-3-carboxylicacid, acmc-1bkac, 1,2,5-oxadiazole, oxd4, 9ci
PubChem CID 1415524
Nombre IUPAC ácido 1,2,5-oxadiazol-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=NON=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2, 5-Oxadiazole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.06
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,5-Oxadiazole-3-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,2,5-Oxadiazole-3-carboxylic acid