Learn More
1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazine, 96%, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazine |
| Punto de fusión | 42°C to 47°C |
| Punto de ebullición | 154°C (10 mmHg) |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3259 |
| Beilstein | 611229 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.28 |
| Porcentaje de pureza | 96% |