Learn More
1,2,4-Triazole-d2, TRC
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Triazole-d2 |
| Fórmula molecular | C2 D2 H N3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i1D,2D |
| SMILES | [2H]c1n[nH]c([2H])n1 |
| Nombre IUPAC | 3,5-dideuterio-1H-1,2,4-triazole |
| Peso molecular (g/mol) | 71.078 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 71.0453 |