Learn More
1-(2,4-Dimetilfenil)etanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7031165
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11370066 1 g 1 g
11360066 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32141.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5379-19-1 | C10H14O | 150.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5379-19-1
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD00060890
Clave InChI DNHQUGRUHBFDFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2,4-dimethylphenyl ethanol, 1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-ol, 1-2,4-dimethylbenzene-1-ethanol
PubChem CID 21475
Nombre IUPAC 1-(2,4-Dimetilfenil)etanol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 95%