Learn More
Ácido 1,2,4-bencenotricarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3756869 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10717782 5 g Frasco de vidrio 5 g
10153581 50 g Frasco de plástico 50 g
10732305 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10717782 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 349030050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 528-44-9 | C9H6O6 | 210.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 528-44-9
Fórmula molecular C9H6O6
Peso molecular (g/mol) 210.14
Número MDL MFCD00002470
Clave InChI ARCGXLSVLAOJQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, trimellitic acid, 1,2,4-tricarboxybenzene, 4-carboxyphthalic acid, 1,3,4-benzenetricarboxylic acid, 1,4,5-benzenetricarboxylic acid, 1,2,4-benzenetricarboxylicacid, unii-7nvy29mq5f, 7nvy29mq5f, dsstox_cid_1487
PubChem CID 10708
ChEBI CHEBI:166055
Nombre IUPAC ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C(O)=O)C(=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2, 4-Benzenetricarboxylic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H3(COH)3
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 977
Índice Merck 15, 9871
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.