Learn More
1,2,3-trifluoro-4-nitrobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487777
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11487777 5 g 5 g
11497777 25 g 25 g
11407787 100 g 100 g
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11487777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16313.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 771-69-7 | C6H2F3NO2 | 177.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 771-69-7
Fórmula molecular C6H2F3NO2
Peso molecular (g/mol) 177.08
Número MDL MFCD00041546
Clave InChI ARCACZWMYGILNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4-trifluoronitrobenzene, 2,3,4-trifluoro-1-nitrobenzene, 4-nitro-1,2,3-trifluorobenzene, trifluoronitrobenzene, benzene, 1,2,3-trifluoro-4-nitro, 2,3,4-trifluornitrobenzene, 1,2,3-trifluoro-4-nitro-benzene, 1-nitro-2,3,4-trifluorobenzene, pubchem2287, benzene, trifluoronitro
PubChem CID 69871
Nombre IUPAC 1,2,3-trifluoro-4-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzene
Densidad 1.541
Punto de ebullición 91°C to 93°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.492
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 2449746
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.08
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.