Learn More
1,2,3-trifluoro-4-nitrobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzene |
| Densidad | 1.541 |
| Punto de ebullición | 91°C to 93°C (20 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 93°C (199°F) |
| Índice de refracción | 1.492 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2810 |
| Beilstein | 2449746 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.08 |
| Porcentaje de pureza | 97% |