Learn More
1,2,3,4-Tetrahidroquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10503881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10503881 100 g Frasco de vidrio 100 g
10765801 25 g Frasco de vidrio 25 g
10675762 500 g Frasco de vidrio 500 g
11996491 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10503881
Marca: Thermo Scientific Acros 138271000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 635-46-1 | C9H11N | 133.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 635-46-1
Fórmula molecular C9H11N
Peso molecular (g/mol) 133.19
Número MDL MFCD00006693
Clave InChI LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline
PubChem CID 69460
ChEBI CHEBI:213323
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidroquinolina
SMILES C1CNC2=CC=CC=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Punto de fusión 15.0°C to 17.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 249.0°C
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5930 to 1.5950
Cantidad 100 g
Beilstein 20,262
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: <1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol
Viscosidad 12.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido