Learn More
1,2,3,4-tetra-O-Acetil-beta-D-ribopiranosa, 98 %
Código de producto. p-7043258
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15408059 250 mg 250 miligramos
15498049 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15408059
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66623.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4049-34-7
Fórmula molecular C13H18O9
Peso molecular (g/mol) 318.278
Número MDL MFCD00006596
Clave InChI MJOQJPYNENPSSS-LPWJVIDDSA-N
Sinónimo tetra-o-acetyl-beta-d-ribopyranose, 2s,3r,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-b-d-ribopyranose, beta-d-ribopyranose 1,2,3,4-tetraacetate, 3r,4r,5r,6s-4,5,6-triacetyloxyoxan-3-yl acetate, 2s,3r,4r,5r-2,4,5-tris acetyloxy oxan-3-yl acetate, beta-d-ribopyranose tetraacetate, mjoqjpynenpsss-lpwjviddsa, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-, a-d-ribopyranose, b-d-ribopyranose 1,2,3,4-tetraacetate
PubChem CID 97336
Nombre IUPAC acetato de [(3R,4R,5R,6S)-4,5,6-triacetiloxioxan-3-il]
SMILES CC(=O)OC1COC(C(C1OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-ribopyranose
Punto de fusión 110°C to 112°C
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Rotación óptica +55° (c=3 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo