Learn More
1,12-Dodecanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-124077 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
Código de producto. 13488318
Marca: Thermo Scientific Acros 117610250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5675-51-4 | C12H26O2 | 202.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5675-51-4
Fórmula molecular C12H26O2
Peso molecular (g/mol) 202.34
Número MDL MFCD00004755
Clave InChI GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,12-dodecanediol, dodecamethylene glycol, chembl17440, 1,12-dihydroxy dodecane, 1,12-dodecandiol, 1,12-dodecane diol, acmc-1ambo, 1,12-dihydroxydodecane, ksc270c5h
PubChem CID 79758
Nombre IUPAC dodecano-1,12-diol
SMILES OCCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 12-Dodecanediol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 79.0°C to 81.0°C
Color Marrón a naranja
Punto de ebullición 324.0°C
Temperatura de inflamación 176°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO(CH2)12OH
Cantidad 25 g
Beilstein 01,II,562
Información de solubilidad Solubility in water: <0.1% in water.
Viscosidad 16 mPa.s (85°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.34
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo