Learn More
1,10-fenantrolina monohidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-180506 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10577172 1 g Frasco de vidrio 1 g
10637381 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10562564 25 g Frasco de vidrio 25 g
10572564 100 g Frasco de vidrio 100 g
4 options
Código de producto. 10577172
Marca: Thermo Scientific Acros 417120010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5144-89-8 | C12H10N2O | 198.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5144-89-8 , 66-71-7
Fórmula molecular C12H10N2O
Peso molecular (g/mol) 198.23
Número MDL MFCD00149973
Clave InChI PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21226
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 10-Phenanthroline monohydrate
Punto de fusión 97°C to 101°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 23, 227
Índice Merck 15, 7328
Sinónimo 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and benzene
Nombre IUPAC 1,10-fenantrolina; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.23
Grado Reactivo ACS
Forma física Cristales similares a agujas