Learn More
Monohidrato de 1,10-fenantrolina, + 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 GR
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10091460 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10204800 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10184563 100 g Frasco de vidrio 100 g
13448348 500 g Frasco de vidrio 500 g
4 options
Código de producto. 10091460
Marca: Thermo Scientific Acros 130130250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5144-89-8 | C12H10N2O | 198.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5144-89-8 , 66-71-7
Fórmula molecular C12H10N2O
Peso molecular (g/mol) 198.23
Número MDL MFCD00149973
Clave InChI PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21226
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 10-Phenanthroline monohydrate
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 97.0°C to 101.0°C
Color Crema blanquecino
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 23,227
Índice Merck 15,7328
Sinónimo 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and benzene
Nombre IUPAC 1,10-fenantrolina hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.23
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino parecido a agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,10-Phenanthroline monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,10-Phenanthrolinemonohydrate