Learn More
1,10-fenantrolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461920
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461920 25 g 25 g
11451920 5 g 5 g
11471920 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11461920 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13163.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 66-71-7 | C12H8N2 | 180.21 g/mol
1,10-Phenanthroline, anhydrous is used as a chelating agent, used as bidendate nitrogen ligands in Heck type reactions as an alternative to phospine ligands. It is widely used as an indicator for alkyllithium reagents and an inhibitor of metallopeptidase enzymes. It is also used in the analysis formulations in end-user industries like food, beverage and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,10-fenantrolina se utiliza como agente quelante, utilizado como ligandos de nitrógeno bidentado en reacciones de tipo Heck como alternativa a los ligandos de fosfina. Se utiliza ampliamente como indicador de los reactivos de alquilitio y como inhibidor de las enzimas de metalopeptidasa. También se utiliza en las formulaciones de análisis en industrias de usuarios finales como las de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en acetona y etanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Almacenar en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66-71-7
Fórmula molecular C12H8N2
Peso molecular (g/mol) 180.21
Número MDL MFCD00011678
Clave InChI DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, .beta.-phenanthroline
PubChem CID 1318
ChEBI CHEBI:44975
Nombre IUPAC 1,10-fenantrolina
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material 1,10-Phenanthroline
Punto de fusión 116°C to 119°C
Punto de ebullición >330°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 126461
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7214
Información de solubilidad Soluble in acetone and ethanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,10-Phenanthroline, anhydrous
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consigli di prudenza
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,10-Phenanthroline
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.