Learn More
Ácido 1,10-decanodicarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3757382 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Conditionnement:
100 g
5 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Cantidad Envase unitSize
10294130 5 g Frasco de vidrio 5 g
10065903 100 g Frasco de plástico 100 g
10560361 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10294130 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111880050
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 693-23-2 | C12H22O4 | 230.3 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-23-2
Fórmula molecular C12H22O4
Peso molecular (g/mol) 230.3
Número MDL MFCD00002735
Clave InChI TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,12-dodecanedioic acid, 1,10-decanedicarboxylic acid, decamethylenedicarboxylic acid, 1,10-dicarboxydecane, n-dodecanedioic acid, unii-978yu42q6i, dsstox_cid_7297, dsstox_rid_78394, dsstox_gsid_27297, n-dodecanedioate
PubChem CID 12736
ChEBI CHEBI:4676
Nombre IUPAC ácido dodecanodioico
SMILES C(CCCCCC(=O)O)CCCCC(=O)O
Spécification
Nombre del producto químico o material 1, 10-Decanedicarboxylic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 125°C to 130°C
Color Blanco
Punto de ebullición 245°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 220°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2C(CH2)10CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 02, IV, 2126
Información de solubilidad Solubility in water: < 0.1g/L (20 c)
Viscosidad 8.4 mPa.s (140°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.3
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Gránulos o polvo
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,10-Decanedicarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Mention de danger
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Conseils de prudence
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.