Learn More
1,1'-Carbonildipirrolidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15407448
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
15407448 10 g 10 g
15417448 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 15407448
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60942.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aplicaciones
Reactivo en la polimerización por apertura de anillo de pseudoureas cíclicas de seis y siete miembros.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81759-25-3
Fórmula molecular C9H16N2O
Peso molecular (g/mol) 168.24
Número MDL MFCD00216641
Clave InChI HPTQKSXAQBHFKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1'-carbonyldipyrrolidine, di pyrrolidin-1-yl methanone, 1,1-carbonyldipyrrolidine, 1-pyrrolidine-1-carbonyl pyrrolidine, pyrrolidine, 1,1'-carbonylbis, ditetrahydro-1h-pyrrol-1-ylmethanone, carbodipiperidide, dipyrrolizinoketone, carbonyldipyrrolidine, dipyrrolidinyl ketone
PubChem CID 736440
Nombre IUPAC dipirrolidin-1-ilmetanona
SMILES O=C(N1CCCC1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Carbonyldipyrrolidine
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.086 g/mL
Punto de ebullición 148°C to 150°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.513
Cantidad 10 g
Beilstein 1637732
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido