Learn More
Fosfato de hidrógeno de 1,1'-binaftil-2,2'-diil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7053491
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466858 1 g 1 g
15476858 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60395.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35193-63-6 | C20H13O4P | 348.294 g/mol
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, is used as a chiral chemical compound, a chiral ligand used in hydrocarboxylation reactions. Complexes with rhodium and mediates the asymmetric dipolar cycloaddition of diazo compounds. A number of racemic amines which have proven difficult to separate have been resolved with this chiral acid. Palladium derivatives have been used in asymmetric hydrocarboxylations, and rhodium derivatives have been used in dipolar cycloadditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfato de hidrógeno de 1,1′-binaftil-2,2′-diil se utiliza como compuesto químico quiral, un ligando quiral utilizado en las reacciones de hidrocarboxilación. Se compleja con el rodio y media la citoadición dipolar asimétrica de compuestos diazoicos. Un número de aminas racémicas que han demostrado ser difíciles de separar se han resuelto con este ácido quiral. Los derivados del paladio se han utilizado en las hidrocarboxilaciones asimétricas y los derivados del rodio se han utilizado en las cicloadiciones dipolares.
Solubilidad
Extremadamente poco soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado, en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35193-63-6
Fórmula molecular C20H13O4P
Peso molecular (g/mol) 348.294
Número MDL MFCD00010045
Clave InChI JEHUZVBIUCAMRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, s-+-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, r---1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, r---bnp acid, 11bs-4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide, r---1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, r-4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide, s-+-bnp acid, 4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide
PubChem CID 99589
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C4=C(C=CC5=CC=CC=C54)OP(=O)(O3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Extremely low soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido