Learn More
1-(1-Benzotiofen-5-il)-2-bromo-1-etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10081334
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. 10081334
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC24805DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1131-87-9
Fórmula molecular C10H7BrOS
Peso molecular (g/mol) 255.13
Número MDL MFCD07368508
Clave InChI NTQPGUCRHJHYIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-5-yl-2-bromoethan-1-one, 5-bromoacetylbenzo b thiophene, 5-bromoacetyl-benzo b thiophene, 5-bromoacetyl benzo b thiophene, ethanone,1-benzo b thien-5-yl-2-bromo, 1-benzo b thiophen-5-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromoethan-1-one
PubChem CID 7060546
Nombre IUPAC 1-(1-benotiofen-5-il)-2-bromoetanona
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C2SC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Benzothiophen-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.13
Porcentaje de pureza 97%