Learn More
Clorhidrato de 1-(1-adamantil)etilamina, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride |
| % mín. CAS | 94.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.77 |
| Porcentaje de pureza | 95% |