Learn More
1,1,2,2-tetracloroetano d2, para RMN, +99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2 |
| Forma física | Líquido |
| Color | Incolora |
| Nombre de nota | 99.5+ atom% D, for NMR |
| Densidad | 1.6100g/mL |
| Deuterio (D) | 99,50% mín |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula lineal | (Cl2CD)2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.86 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.