Learn More
1,1,2,2-Tetracloroetano, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 KG
2.50 litro
25 ML
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,2,2-Tetrachloroethane |
| Nombre de nota | 98.5% |
| % mín. CAS | 98.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | -43.0°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.5800g/mL |
| Punto de ebullición | 147.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% |
| Mostrar más |