Learn More
1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid 2-(2-Propen-1-yl)phenyl Ester-d4, TRC
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid 2-(2-Propen-1-yl)phenyl Ester-d4 |
| Fórmula molecular | C10 D4 H5 F3 O3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Trifluoromethanesulfonic Acid 2-(2-Propen-1-yl)phenyl Ester-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9F3O3S/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)16-17(14,15)10(11,12)13/h2-4,6-7H,1,5H2/i3D,4D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)c(CC=C)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | (2,3,4,5-tetradeuterio-6-prop-2-enylphenyl) trifluoromethanesulfonate |
| Peso molecular (g/mol) | 270.262 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.048 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu