Learn More
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanodiona, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043628
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351377 5 g 5 g
11361377 25 g 25 g
11371377 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11351377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01693.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1522-22-1 | C5H2F6O2 | 208.059 g/mol
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione acts as a chelating ligand. It is used as liquid crystal intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanodiona actúa como un ligando quelante. Se utiliza como intermedio de cristal líquido.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes, agentes reductores y agua. Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1522-22-1
Fórmula molecular C5H2F6O2
Peso molecular (g/mol) 208.059
Número MDL MFCD00000426
Clave InChI QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedione, 2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro, hexafluoro-2,4-pentanedione, hfac, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentadione, 1,3-bis trifluoromethyl propane-1,3-dione, 1,1,1-trifluoro-3-trifluoroacetyl acetone, 2,4-dioxo-1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane
PubChem CID 73706
Nombre IUPAC 1,1,1,5,5,5-hexafluoropentano-2,4-diona
SMILES C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione
Densidad 1.486
Punto de ebullición 69°C to 71°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Índice de refracción 1.334
Cantidad 5 g
Número UN UN2920
Beilstein 1790138
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.06
Porcentaje de pureza ≥98%